Print…
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302169-1G OR302169-5G
APOSOR302169-1GEA 0 EUR
APOSOR302169-1G APOSOR302169-5G
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Fórmula: C₉H₆N₂OS
Ponto de Fusão: 129…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010537
Número CAS: 943-03-3