Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-boronic acid
OR302125-10G OR302125-25G
APOSOR302125-10GEA 79.9 EUR
APOSOR302125-10G APOSOR302125-25G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid
Fórmula: C₄H₇BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11053031
Número CAS: 720702-41-0