Print…
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302107-100MG OR302107-1G OR302107-5G
APOSOR302107-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR302107-100MG APOSOR302107-1G APOSOR302107-5G
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09991715
Número CAS: 210037-58-4