Print…
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302024-25G OR302024-5G OR302024-100G
APOSOR302024-25GEA 0 EUR
APOSOR302024-25G APOSOR302024-5G APOSOR302024-100G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464261
Número CAS: 3994-50-1