Print…
3'-Bromoacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: m-Bromoacetophenone
OR30202-100G OR30202-25G OR30202-500G
APOSOR30202-100GEA 65.4 EUR
APOSOR30202-100G APOSOR30202-25G APOSOR30202-500G
3'-Bromoacetophenone
3'-Bromoacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO
Peso Molecular: 199.05 g/mol
Ponto de ebulição: 79…81 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 44508 °C
Densidade: 1.505 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000083
Número CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0