Print…
2-Amino-4-metilbenzonitrilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30201-1G OR30201-5G OR30201-25G
APOSOR30201-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30201-1G APOSOR30201-5G APOSOR30201-25G
2-Amino-4-metilbenzonitrilo
2-Amino-4-metilbenzonitrilo
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173706
Número CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III