Print…
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR302007-1G OR302007-5G
APOSOR302007-1GEA 82.8 EUR
APOSOR302007-1G APOSOR302007-5G
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
2-(Boc-amino)-4-bromopyridine
Fórmula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 139…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037866
Número CAS: 207799-10-8