Print…
Isotiocianato de 3-Clorofenilo 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30186-25G OR30186-5G
APOSOR30186-25GEA 183 EUR
APOSOR30186-25G APOSOR30186-5G
Isotiocianato de 3-Clorofenilo 97%
Isotiocianato de 3-Clorofenilo
Fórmula: C₇H₄ClNS
Ponto de ebulição: 249…250 °C
Densidade: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004805
Número CAS: 2392-68-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II