Print…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR30175-1KG OR30175-250G OR30175-25G
APOSOR30175-1KGEA 149 EUR
APOSOR30175-1KG APOSOR30175-250G APOSOR30175-25G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Fórmula: C₆H₈O₄
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006638
Número CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8