Print…
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR30164-25G OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA 84.1 EUR
APOSOR30164-25G APOSOR30164-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₂S
Peso Molecular: 201.63 g/mol
Ponto de Fusão: 107…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052337
Número CAS: 49584-26-1
UN: 3261
ADR: 8 III