Print…
(4-Bromophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
OR30163-100G OR30163-25G
APOSOR30163-100GEA 29 EUR
APOSOR30163-100G APOSOR30163-25G
(4-Bromophenyl)acetic acid 97%
(4-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004342
Número CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7