Print…
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30160-1G OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA 0 EUR
APOSOR30160-1G APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Fórmula: C₈H₃ClN₂O₄
Ponto de Fusão: 201…203 °C
Densidade: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052331
Número CAS: 6015-57-2