Print…
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3016-25G OR3016-5G
APOSOR3016-25GEA 0 EUR
APOSOR3016-25G APOSOR3016-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₅ClO₄S₂
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00068160
Número CAS: 59337-92-7
UN: 3261
ADR: 8,III