Print…
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3015-100G OR3015-25G OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA 125 EUR
APOSOR3015-100G APOSOR3015-25G APOSOR3015-5G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₇N₃
Ponto de ebulição: 213 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075180
Número CAS: 31230-17-8