Print…
Metilo 4-clorobenzoato
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30145-100G OR30145-500G
APOSOR30145-100GEA 0 EUR
APOSOR30145-100G APOSOR30145-500G
Metilo 4-clorobenzoato
Metilo 4-clorobenzoato
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000621
Número CAS: 1126-46-1