Print…
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR301381-250MG OR301381-1G OR301381-5G
APOSOR301381-250MGEA 52.2 EUR
APOSOR301381-250MG APOSOR301381-1G APOSOR301381-5G
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₄BNO₂S
Ponto de Fusão: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD10697440
Número CAS: 1086111-09-2