Print…
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzyl (4-oxocyclohexyl)carbamate, 4-N-Cbz-aminocyclohexanone
OR301374-100G OR301374-25G OR301374-5G
APOSOR301374-100GEA 333 EUR
APOSOR301374-100G APOSOR301374-25G APOSOR301374-5G
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Benzyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658393
Número CAS: 16801-63-1