Print…
3-methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-3-oxetanecarboxylic acid
OR301351-5G OR301351-25G
APOSOR301351-5GEA 56.7 EUR
APOSOR301351-5G APOSOR301351-25G
3-methyloxetane-3-carboxylic acid 98%
3-Methyloxetane-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Peso Molecular: 116.116 g/mol
Ponto de Fusão: 58…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09842435
Número CAS: 28562-68-7