Print…
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301347-1G OR301347-250MG
APOSOR301347-1GEA 29 EUR
APOSOR301347-1G APOSOR301347-250MG
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501030
Número CAS: 154748-63-7