Print…
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301345-1G OR301345-250MG
APOSOR301345-1GEA 493 EUR
APOSOR301345-1G APOSOR301345-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28139317
Número CAS: 38674-21-4