Print…
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 757 EUR
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de ebulição: 187 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14586455
Número CAS: 220290-68-6