Print…
2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR301306-100G OR301306-25G OR301306-5G
APOSOR301306-100GEA 248 EUR
APOSOR301306-100G APOSOR301306-25G APOSOR301306-5G
2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Fórmula: C₅H₂CI₂IN
Ponto de Fusão: 161…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368400
Número CAS: 98027-84-0