Print…
2,6-Dimethylbenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30130-25G OR30130-5G
APOSOR30130-25GEA 40.6 EUR
APOSOR30130-25G APOSOR30130-5G
2,6-Dimethylbenzonitrile
2,6-Dimethylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037166
Número CAS: 6575-13-9
EINECS: 229-503-5