Print…
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3013-1G OR3013-25G OR3013-5G
APOSOR3013-1GEA 37.7 EUR
APOSOR3013-1G APOSOR3013-25G APOSOR3013-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 160 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 57…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00239405
Número CAS: 56613-81-1
UN: 3259
ADR: 8,III