Print…
4-Chloro-3-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR301298-1G OR301298-5G
APOSOR301298-1GEA 0 EUR
APOSOR301298-1G APOSOR301298-5G
4-Chloro-3-iodopyridine
4-Chloro-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃ClIN
Ponto de Fusão: 71…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00234024
Número CAS: 89167-34-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III