Print…
4-Chloro-2-iodoanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR30128-100G OR30128-25G
APOSOR30128-100GEA 194 EUR
APOSOR30128-100G APOSOR30128-25G
4-Chloro-2-iodoanisole
4-Chloro-2-iodoanisole
Fórmula: C₇H₆ClIO
Ponto de ebulição: 133…135 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052858
Número CAS: 52807-27-9