Print…
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR301273-1G OR301273-250MG OR301273-5G
APOSOR301273-1GEA 132 EUR
APOSOR301273-1G APOSOR301273-250MG APOSOR301273-5G
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole 95+%
4-Bromo-3-iodo-7-azaindole
Fórmula: C₇H₄BrIN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09880123
Número CAS: 1000340-34-0