6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 4-Pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl-, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
OR301253-100G
OR301253-25G
OR301253-5G
APOSOR301253-100GEA
159
EUR
APOSOR301253-100G
APOSOR301253-25G
APOSOR301253-5G
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine 97%
6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-amine
Fórmula:
C₅H₆ClN₃ Ponto de Fusão: 189…191 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD07782029 Número CAS: 1749-68-4 |