Print…
N-Boc-N-methylethylenediamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Boc-(2-Aminoethyl)-N-methylamine, N-Methylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
OR301251-1G OR301251-5G
APOSOR301251-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301251-1G APOSOR301251-5G
N-Boc-N-methylethylenediamine
N-Boc-N-methylethylenediamine
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Densidade: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01317789
Número CAS: 121492-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III