Print…
2-Amino-4-bromothiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301249-1G OR301249-5G
APOSOR301249-1GEA 0 EUR
APOSOR301249-1G APOSOR301249-5G
2-Amino-4-bromothiazole 98%
2-Amino-4-bromothiazole
Fórmula: C₃H₃BrN₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06804547
Número CAS: 502145-18-8