Print…
2-Amino-3-methylpyrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301244-1G OR301244-5G
APOSOR301244-1GEA 0 EUR
APOSOR301244-1G APOSOR301244-5G
2-Amino-3-methylpyrazine 97%
2-Amino-3-methylpyrazine
Fórmula: C₅H₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08705770
Número CAS: 19838-08-5