Print…
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR301232-10G OR301232-5G OR301232-25G
APOSOR301232-10GEA 72.5 EUR
APOSOR301232-10G APOSOR301232-5G APOSOR301232-25G
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid 98%
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazol[1,2-a]pyridine-3-acetic acid
Fórmula: C₁₇H₁₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114705
Número CAS: 189005-44-5