Print…
2-(Chloromethyl)oxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301217-1G OR301217-250MG
APOSOR301217-1GEA 0 EUR
APOSOR301217-1G APOSOR301217-250MG
2-(Chloromethyl)oxazole
2-(Chloromethyl)oxazole
Fórmula: C₄H₄ClNO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04114926
Número CAS: 185246-17-7