Print…
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301214-1G OR301214-5G
APOSOR301214-1GEA 48 EUR
APOSOR301214-1G APOSOR301214-5G
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 138…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08669524
Número CAS: 23612-48-8