Print…
1-Methylpiperazin-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301209-1G OR301209-5G OR301209-250MG
APOSOR301209-1GEA 65.4 EUR
APOSOR301209-1G APOSOR301209-5G APOSOR301209-250MG
1-Methylpiperazin-2-one 95%
1-Methylpiperazin-2-one
Fórmula: C₅H₁₀N₂O
Ponto de ebulição: 134…137 °C/0,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102572
Número CAS: 59702-07-7