Print…
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR301193-100G OR301193-25G
APOSOR301193-100GEA 0 EUR
APOSOR301193-100G APOSOR301193-25G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 111…114 °C/2mmHg
Densidade: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00029659
Número CAS: 4799-68-2