Print…
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1H-Pyrazol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1H-Pyrazole-3-boronic acid Pinacol ester
OR301189-100G OR301189-25G
APOSOR301189-100GEA 250 EUR
APOSOR301189-100G APOSOR301189-25G
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₅BN₂O₂
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368044
Número CAS: 844501-71-9