Print…
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR301187-1G OR301187-250MG
APOSOR301187-1GEA 0 EUR
APOSOR301187-1G APOSOR301187-250MG
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 70…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00195614
Número CAS: 15785-08-7