Print…
Isonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridinecarbonitrile, Pyridine-4-carbonitrile, 4-Cyanopyridine
OR301182-100G OR301182-500G OR301182-1KG
APOSOR301182-100GEA 29 EUR
APOSOR301182-100G APOSOR301182-500G APOSOR301182-1KG
Isonicotinonitrile
Isonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₄N₂
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006417
Número CAS: 100-48-1
EINECS: 202-856-2