Print…
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30118-1G OR30118-250MG OR30118-500MG
APOSOR30118-1GEA 275 EUR
APOSOR30118-1G APOSOR30118-250MG APOSOR30118-500MG
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052864
Número CAS: 95881-22-4