Print…
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301178-5G OR301178-10G OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA 0 EUR
APOSOR301178-5G APOSOR301178-10G APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 123…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00078257
Número CAS: 72607-53-5