Print…
Morpholin-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Morpholinone
OR301177-100G OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA 109 EUR
APOSOR301177-100G APOSOR301177-5G
Morpholin-3-one
Morpholin-3-one
Fórmula: C₄H₇NO₂
Ponto de Fusão: 104…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00631009
Número CAS: 109-11-5
EINECS: 203-647-9