Print…
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301174-1G OR301174-5G
APOSOR301174-1GEA 45.1 EUR
APOSOR301174-1G APOSOR301174-5G
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fórmula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09265710
Número CAS: 76006-11-6