Print…
3-Ethyl-2-iodotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30116-10G OR30116-25G OR30116-1G OR30116-5G OR30116-50G
APOSOR30116-10GEA 0 EUR
APOSOR30116-10G APOSOR30116-25G APOSOR30116-1G APOSOR30116-5G APOSOR30116-50G
3-Ethyl-2-iodotoluene
3-Ethyl-2-iodotoluene
Fórmula: C₉H₁₁I
Ponto de ebulição: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052855
Número CAS: 175277-95-9