Print…
2-Amino-6-methoxypyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301157-1G OR301157-5G
APOSOR301157-1GEA 0 EUR
APOSOR301157-1G APOSOR301157-5G
2-Amino-6-methoxypyrazine
2-Amino-6-methoxypyrazine
Fórmula: C₅H₇N₃O
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09909689
Número CAS: 6905-47-1