Print…
2-Acetylbenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Acetylbenzenecarbonitrile
OR301156-1G OR301156-5G OR301156-10G
APOSOR301156-1GEA 42.2 EUR
APOSOR301156-1G APOSOR301156-5G APOSOR301156-10G
2-Acetylbenzonitrile 97%
2-Acetylbenzonitrile
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.1600 g/mol
Ponto de ebulição: 148 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272571
Número CAS: 91054-33-0