Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR301152-100G OR301152-25G
APOSOR301152-100GEA 497 EUR
APOSOR301152-100G APOSOR301152-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine 95%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-dimethyl-4-oxopiperidine
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09880282
Número CAS: 324769-06-4