Print…
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR301150-1G OR301150-250MG OR301150-5G
APOSOR301150-1GEA 102 EUR
APOSOR301150-1G APOSOR301150-250MG APOSOR301150-5G
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Fórmula: C₉H₈BrNO
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08437642
Número CAS: 891782-60-8