Print…
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
OR301142-10G OR301142-1G OR301142-5G
APOSOR301142-10GEA 132 EUR
APOSOR301142-10G APOSOR301142-1G APOSOR301142-5G
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone 98%
4'-Bromo-3'-chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrClO
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14636445
Número CAS: 3114-31-6