Print…
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR301140-10G OR301140-1G OR301140-5G
APOSOR301140-10GEA 0 EUR
APOSOR301140-10G APOSOR301140-1G APOSOR301140-5G
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 293…298 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368215
Número CAS: 885523-08-0